Learn More
Diméthylamine, solution à 26 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 408000050
Code produit. 15274724
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Dimethylamine
-37.0°C
0.8900g/mL
−18°C
(CH3)2NH
MFCD00008288
04,39
15,325
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
N-méthylméthanamine
674
45.07
Liquide
124-40-3, 7732-18-5
Incolore
54.0°C
C2H7N
1.37
5 kg
07,119
0.89
Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CNC
45.07
CHEBI:17170
25 to 27%