Learn More
Diméthylsulfoxyde, multi-composé, J.T. Baker™
Code produit. p-5391023 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré revêtu de PVC à col étroit
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
100mL
4L
Code produit. 15538504
Marque: Avantor J.T.Baker 903304
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide
Quantité 100 mL
Point d’éclair 89.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.10kg
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13
Qualité Multiofficinal