Learn More
Diméthylsulfoxyde, qualité HPLC, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Sensibilité : Hygroscopique
40.90€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nom IUPAC | méthylsulfinylméthane |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11385597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042780.AK |
250 mL |
40.90€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042780.K2 |
1 L |
124.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042780.M1 |
4 x 1 L |
364.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dimethyl sulfoxide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
méthylsulfinylméthane |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Spécification
Dimethyl sulfoxide | |
67-68-5 | |
Colorless liquid | |
189°C | |
270°C (518°F) | |
Liquide | |
>99.9% | |
MFCD00002089 | |
506008 | |
Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate. | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
HPLC |
18.4°C | |
Incolore | |
1.101 g/cm3 at 20°C | |
87°C (189°F) | |
Mild | |
1.479 | |
C2H6OS | |
2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
méthylsulfinylméthane | |
679 | |
78.13 |
Sécurité et traitement
P210-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only