Learn More
Diméthylsulfoxyde-d6, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy. In combination with pyridine-d5, it plays an important role for solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gel. Low-energy collisions of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 with alkanethiolate is used to prepare self-assembled monolayer surfaces of gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfoxide-d6 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | Isotopic |
Densité | 1,18 g/ml |
Point d’éclair | 88°C (190°F) |
Odeur | Caractéristique |
Conditionnement | Ampoules prélimées |
Indice de réfraction | 1,476 |
Sensibilité | Hygroscopique |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
W13I002 | Certificat d’analyse | 23/09/2022 | 042285.KV |
N16I027 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 042285.KV |
N16I029 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 042285.KV |
M12I012 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 042285.KV |
B09S008 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 042285.KV |