Learn More
Diméthylsulfoxyde-d6, 100 % (isotopique), contient 0,03 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
65.53€ - 260.30€
Identifiants chimiques
CAS | 2206-27-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.17 |
Numéro MDL | MFCD00002090 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide |
CID PubChem | 75151 |
Nom IUPAC | (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane |
SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042286.SA |
2 de chaque |
65.53€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042286.KV |
10 de chaque |
260.30€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DMSO is a common polar solvent used in NMR, PCR, as a cryoprotectant, and as a universal solvent for many compounds. Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2206-27-1 | |
84.17 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N | |
75151 | |
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] |
C2H6OS | |
MFCD00002090 | |
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide | |
(²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane |
Spécification
Dimethyl sulfoxide-d6 | |
Incolore | |
1,18 g/ml | |
Caractéristique | |
1,476 | |
2206-27-1 | |
190°C | |
MFCD00002090 | |
Minimum isotopic purity 99.96% | |
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] | |
84.17 | |
84.17 | |
Contient 0,03 % v/v TMS |
Liquide | |
Isotopic | |
88°C (190°F) | |
Ampoules prélimées | |
Hygroscopique | |
20°C | |
C2H6OS | |
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N | |
(²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane | |
75151 | |
100% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 218-617-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Ambiant
RUO – Research Use Only