Learn More
Diméthylsulfoxyde, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072995
43.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Récipient en plastique
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
C2H6OS, numéro CAS 67-68-5, demasorb, demsodrox, méthylsulfoxyde, dimexide, diméthylsulfoxyde, demavet, méthane, sulfinylbis, diméthylsulfoxyde, dmso, 2,5 L, 189 C, CHEBI : 28262, incolore, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, méthylsulfinylméthane, 18,4 C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 18,4°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 189°C
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.98 mPaS at 25°C
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13g/mol