Learn More
Diméthylsulfoxyde, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
121.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Récipient en plastique
Description
C2H6OS, numéro CAS 67-68-5, demasorb, demsodrox, méthylsulfoxyde, dimexide, diméthylsulfoxyde, demavet, méthane, sulfinylbis, diméthylsulfoxyde, dmso, 2,5 L, 189 C, CHEBI : 28262, incolore, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, méthylsulfinylméthane, 18,4 C, 2089
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point de fusion | 18,4°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 189°C |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Flacon en PEHD |
Forme physique | Liquide |
Nom IUPAC | méthylsulfinylméthane |
Poids de la formule | 78.13g/mol |