Learn More
Diméthylsulfoxyde, bioréactif, Thermo Scientific Chemicals
53.50€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15488089
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66650.AD |
50 mL |
53.50€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15498089
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66650.AE |
100 mL |
89.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15408099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66650.AK |
250 mL |
170.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DMSO is a polar aprotic solvent used in chemical reactions, in polymerase chain reactions and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs. DMSO is used in cell freezing media to protect cells from ice crystal induced mechanical injury. It is used for frozen storage of primary, sub-cultured, and recombinant heteroploid and hybridoma cell lines, embryonic stem cells and hematopoietic stem cells. DMSO is frequently used in the combinations with BSA or fetal bovine serum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe DMSO est un solvant aprotique polaire utilisé dans les réactions chimiques, les réactions en chaîne de la polymérase et comme agent de vitrification cryoprotecteur pour la conservation des cellules, tissus et organes. Le DMSO est utilisé dans les milieux de congélation cellulaire pour protéger les cellules contre les lésions mécaniques induites par les cristaux de glace. Il est utilisé pour le stockage en congélateur de cellules souches embryonnaires, de cellules souches hématopoïétiques et de lignées cellulaires hétéroploïdes et hybridomes primaires, sous-cultivées et recombinantes. Le DMSO est fréquemment utilisé en combinaison avec la BSA ou le sérum de veau fœtal.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone, l’éther, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Filtré au sous-micron. Stockage à température ambiante, (15-30°C), desséché. Hygroscopique.
Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
CS(C)=O |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 |
Spécification
Dimethyl sulfoxide | |
Bioreagent | |
Incolore | |
189°C | |
Mild | |
1.479 | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
methanesulfinylmethane | |
679 | |
78.13 |
18.4°C | |
67-68-5 | |
1.101 g/mL | |
87°C (189°F) | |
Liquide | |
C2H6OS | |
506008 | |
Soluble in water,methanol,acetone,ether,benzene,chloroform. | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
RUO – Research Use Only