Learn More
Diméthylsulfoxyde, anhydre, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 500.49€
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11365058
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043998.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11355058
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043998.5Y
4 x 100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11385058
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043998.K2
1 L
234.17€
1L
11375058
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043998.M1
4 x 1 L
500.49€
4L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
67-68-5
78.13
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
679
CS(C)=O
C2H6OS
MFCD00002089
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CHEBI:28262
Spécification
Dimethyl sulfoxide
67-68-5
1.101 g/cm3 at 20°C
87°C (189°F)
Mild
1.479
C2H6OS
2mm Hg at 20°C
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
méthylsulfinylméthane
679
78.13
18.4°C
Incolore
189°C
270°C (518°F)
Liquide
>99.8%
MFCD00002089
506008
Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
CS(C)=O
78.13
CHEBI:28262
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante