Learn More
Diméthylsulfoxyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 280.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire | C2H6OS |
---|---|
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nom IUPAC | methanesulfinylmethane |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400843
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13280.36 |
500 g |
30.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410843
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13280.0E |
2500 g |
83.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420843
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13280.0C |
10 kg |
280.00€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est utilisé comme solvant pour les réactions chimiques impliquant des sels, notamment dans les réactions de Finkelstein et dans d’autres substitutions nucléophiles. Il est également utilisé dans les liquides antigel ou hydraulique et est utilisé dans l’oxydation des thiols et des disulfures en acides sulfoniques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe diméthylsulfoxyde (DMSO) est utilisé comme solvant pour les réactions chimiques impliquant des sels, notamment dans les réactions de Finkelstein et dans d’autres substitutions nucléophiles. Il est également utilisé dans les liquides antigel ou hydraulique et est utilisé dans l’oxydation des thiols et des disulfures en acides sulfoniques. Il est également utilisé comme cryoprotecteur et est ajouté au milieu cellulaire pour réduire la formation de glace et ainsi empêcher la mort cellulaire pendant le processus de congélation.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éthanol, de l’éther, du benzène, du chloroforme et de l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les chlorures d’acide, les halogénures de phosphore, les acides forts, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
Identifiants chimiques
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
methanesulfinylmethane |
Spécification
Dimethyl sulfoxide | |
1.101 | |
87°C (189°F) | |
1.479 | |
(CH3)2SO | |
143259 | |
Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone. | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99% |
18,4°C | |
189°C | |
Mild | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
methanesulfinylmethane | |
679 | |
78.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche