Learn More
Diméthylsulfoxyde, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfoxide |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.10g/mL |
Quantité | 6 x 1 L |
Limite d’explosion | 42%, 63°F |
Point d’éclair | 87°C (188.6°F) |
Température d’allumage | 573°F |
Formule linéaire | (CH3)2SO |
Tension de vapeur | 0.42 mmHg (20°C) |
Beilstein | 506008 |