Learn More
Sulfure de diméthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
40.70€ - 101.51€
Identifiants chimiques
CAS | 75-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.13 |
Numéro MDL | MFCD00008562 |
Clé InChI | QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane |
CID PubChem | 1068 |
ChEBI | CHEBI:17437 |
SMILES | CSC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022949.AK |
250 mL |
40.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022949.K2 |
1 L |
101.51€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dimethyl sulfide is used as a displaceable ligand in chloro(dimethyl sulfide)gold(I) and other coordination compounds, as a reducing agent in ozonolysis reactions as well as a food flavoring component. Further, it is utilized for the preparation of dimethyl sulfoxide, which is a common and important industrial solvent. It finds application in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-18-3 | |
62.13 | |
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N | |
1068 | |
CSC |
C2H6S | |
MFCD00008562 | |
dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane | |
CHEBI:17437 |
Spécification
Dimethyl sulfide | |
-83°C | |
38°C | |
Unpleasant | |
1.4351 | |
UN1164 | |
dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane | |
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N | |
(méthylsulfanyl)methane | |
1068 | |
62.14 | |
Liquide |
75-18-3 | |
0.845 g/mL | |
-48°C (-54°F) | |
C2H6S | |
MFCD00008562 | |
14,6123 | |
Miscible with alcohols,ethers,esters,ketones,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with | |
CSC | |
62.13 | |
CHEBI:17437 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H318-H302-H335-H315
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H225-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SULFURE DE DIMÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-846-2
missing translation for 'rtecsNumber' : PV5075000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dimethyl sulfide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dimethyl sulfide