Learn More
Oxalate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10347670
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-90-2
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00008442
Clé InChI LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
CID PubChem 11120
ChEBI CHEBI:6859
Nom IUPAC Oxalate de diméthyle
SMILES COC(=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl oxalate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 51°C to 55°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 163°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3O2CCO2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 02, 534
Merck Index 15, 6179
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,acetone,chloroform
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin