Learn More
Malonate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021930
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-59-8
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Clé InChI BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
CID PubChem 7943
Nom IUPAC propanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl malonate
Point de fusion -62.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1560g/mL
Point d’ébullition 180.0°C to 181.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4120 to 1.4140
Quantité 1 L
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Merck Index 15,6168
Gravité spécifique 1.156
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide