Learn More
Maléate de diméthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304489
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Dimethyl maleate is acts as a dienophile involved in ultrasonic irradiation promoted Diels-Alder reaction with substituted furans. It is widely used as an intermediate and additive for pharmaceuticals, copolymers, pigments, plastics, paints, adhesives and agrochemicals. As an internal modifier, it increases the glass transition temperature of styrene or vinyl chloride polymer. It plays a vital role to improve the hardness and toughness of polymer films such as copolymers of vinyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le maléate de diméthyle est un diénophile impliqué dans l’irradiation ultrasonique qui favorise la réaction de Diels-Alder avec les furanes substitués. Il est largement utilisé comme intermédiaire et additif pour les produits pharmaceutiques, les copolymères, les pigments, les plastiques, les peintures, les adhésifs et les produits agrochimiques. En tant que modificateur interne, il augmente la température de transition en verre du styrène ou du chlorure de vinyle polymère. Il joue un rôle essentiel pour améliorer la dureté et la dureté des films polymères tels que les copolymères de l’acétate de vinyle.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-48-6
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.126
Numéro MDL MFCD00008459
Clé InChI LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Synonyme dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
CID PubChem 5271565
ChEBI CHEBI:35460
Nom IUPAC (Z)-but-2-ènedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl maleate
Point de fusion -19°C
Densité 1.151
Point d’ébullition 204°C to 205°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 471705
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 96%