Learn More
L-tartrate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392556
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Dimethyl L-tartrate is a chiral auxiliary used for the enantioselective epoxidation of allylic alcohols. It is used for asymmetric α-halogenation of acetals. It is a starting material for the synthesis of chiral building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-tartrate de diméthyle est un auxiliaire chiral utilisé pour l’époxydation énantiosélective des alcools allyliques. Il est utilisé pour l’α-halogénation asymétrique des acétals. C’est un matériau de départ pour la synthèse de blocs de construction chiraux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-68-4
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD00064437
Clé InChI PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Synonyme +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
CID PubChem 11851
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl L-tartrate
Point de fusion 56°C to 61°C
Densité 1.3
Point d’ébullition 158°C (11 mmHg)
Point d’éclair >170°C (338°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1726256
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +21° (c=1 in Water)
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 99%