Learn More
Glutarate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.18€ - 111.56€
Identifiants chimiques
CAS | 1119-40-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
Numéro MDL | MFCD00008468 |
Clé InChI | XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester |
CID PubChem | 14242 |
Nom IUPAC | Pentanedioate de diméthyle |
SMILES | COC(=O)CCCC(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10182570
|
Thermo Scientific Acros
116231000 |
100 g | Flacon en verre |
36.18€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10192570
|
Thermo Scientific Acros
116235000 |
500 g | Flacon en verre |
111.56€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1119-40-0 | |
160.17 | |
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N | |
14242 | |
COC(=O)CCCC(=O)OC |
C7H12O4 | |
MFCD00008468 | |
dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester | |
Pentanedioate de diméthyle |
Spécification
Dimethyl glutarate | |
1119-40-0 | |
Incolore | |
210.0°C to 215.0°C | |
Authentique | |
C7H12O4 | |
1.4236 to 1.4256 | |
02, 633 | |
1.087 | |
Solubility in water: 53g/L | |
COC(=O)CCCC(=O)OC | |
160.17 | |
2.5 mm2/s (25°C) | |
98% |
98% | |
-37.0°C | |
1.0870g/mL | |
103°C | |
98% | |
CH3O2C(CH2)3CO2CH3 | |
MFCD00008468 | |
15, 4509 | |
dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester | |
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N | |
Pentanedioate de diméthyle | |
14242 | |
160.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-277-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- Dimethyl glutarate
RUO – Research Use Only