Learn More
Diméthyle (2-oxopropyl)phosphonate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate |
Couleur | Incolore à marron |
Point d’ébullition | 76°C to 79°C (3.0 mmHg) |
Point d’éclair | 93°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3COCH2P(O)(OCH3)2 |
Indice de réfraction | 1.4380 to 1.441 |
Quantité | 5 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate