Learn More
Diméthoxyméthane, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10264570
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-87-5
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Numéro MDL MFCD00008495
Clé InChI NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
CID PubChem 8020
ChEBI CHEBI:48341
Nom IUPAC diméthoxyméthane
SMILES COCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethoxymethane
Point de fusion -105.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 41.0°C to 42.0°C
Point d’éclair −18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2(OCH3)2
Indice de réfraction 1.3525 to 1.3545
Quantité 2.5 L
Fieser 01,671; 02,271; 06,374; 07,115
Merck Index 15, 6086
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: 32.3g/100 mL (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,oils,hydrocarbons,miscible with most common organic solvents,very soluble in acetone,benzene
Viscosité 3.25 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté 99.5+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethoxymethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.