Learn More
Diméthoxyméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499932
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Used to protect diols as their methylene acetals, using TMS-OTf/2,6-lutidine:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour protéger les diols comme acétals de méthylène, à l‘aide de TMS-OTf/2,6-lutidine :
Solubilité
Soluble dans l’eau 20°C 330 g/l.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité/de l’eau et des acides. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-87-5
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL MFCD00008495
Clé InChI NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
CID PubChem 8020
ChEBI CHEBI:48341
Nom IUPAC diméthoxyméthane
SMILES COCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethoxymethane
Point de fusion -105°C
Densité 0.863
Point d’ébullition 41°C to 42°C
Point d’éclair −17°C (1°F)
Formule linéaire CH3OCH2OCH3
Indice de réfraction 1.3545
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1234
Beilstein 1697025
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6012
Informations sur la solubilité Soluble in water 20°C 330g/L.
Poids de la formule 76.1
Pourcentage de pureté 98%