Learn More
Diméthoxydiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.84€ - 130.65€
Identifiants chimiques
CAS | 1112-39-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.22 |
Numéro MDL | MFCD00025691 |
Clé InChI | JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicaneAfficher plus |
CID PubChem | 66187 |
Nom IUPAC | Diméthoxydiméthylsilane |
SMILES | CO[Si](C)(C)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11489882
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12025.14 |
25 g |
47.84€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499882
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12025.22 |
100 g |
130.65€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as silylating agent for diols. Used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins, as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. Also employed in non-metal surface treatment to enhance the adhesion properties of surfaces. Used in sealants, in silicone polymer preparations (for the production of elastomers), in mould-making, in semiconductor manufacture, as a laboratory chemical in research and development activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme agent de silylation pour les diols. Utilisé comme monomère (“élément constitutif”) dans la production de polymères de silicone ou de résines de silicone et comme intermédiaire (matière de base) dans la production d’autres substances organosiliciées. Également utilisé dans le traitement de surface non métallique pour renforcer les propriétés d’adhérence des surfaces. Il est utilisé dans les produits d’étanchéité, dans les préparations de polymères de silicone (pour la production d’élastomères), dans la fabrication de moules, dans la fabrication de matériaux semi-conducteurs comme produit chimique de laboratoire en recherche et développement.
Solubilité
Le contact avec l’eau libère un alcool inflammable.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation.
Identifiants chimiques
1112-39-6 | |
120.22 | |
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
66187 | |
CO[Si](C)(C)OC |
C4H12O2Si | |
MFCD00025691 | |
dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicaneAfficher plus | |
Diméthoxydiméthylsilane |
Spécification
81°C to 82°C | |
-80°C | |
C4H12O2Si | |
UN1993 | |
−8°C (17°F) | |
Contact with water releases a flammable alcohol. | |
CO[Si](C)(C)OC | |
120.22 | |
120.22 | |
1.371 | |
0.867 |
Dimethoxydimethylsilane | |
1112-39-6 | |
MFCD00025691 | |
1733694 | |
dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane | |
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
Diméthoxydiméthylsilane | |
66187 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H225-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-189-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VV3641666
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante