Learn More
Diméthomorphe (mélange d’isomères E+Z), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethomorph (mixture of E+Z isomers) |
| CAS | 110488-70-5 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Formule linéaire | C21H22ClNO4 |
| Beilstein | 8794474 |
| Couleur | Incolore à blanc cassé |
| Point de fusion | 125.2°C to 149.2°C |
| Synonyme | (EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 387.9 g/mol |
| Quantité | 100 mg |