Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marque: Invitrogen™ B3586
Description
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Les colorants d’acides nucléiques à base de cyanine dimère font partie des sondes fluorescentes ayant la sensibilité la plus élevée disponibles pour la coloration des acides nucléiques. En plus de leur haute affinité pour les acides nucléiques, les dimères de cyanine sont essentiellement non fluorescents en l’absence d’acides nucléiques et présentent une intensification de fluorescence par 100 à 1 000 fois lors de leur liaison à l’ADN. Les coefficients d’extinction et les rendements quantiques de fluorescence des dimères de cyanine liés à de l’ADN sont élevés, donnant des signaux de fluorescence très lumineux. Fournis en unité de 200μl sous forme de solutions de 1 mM dans du diméthylsulfoxyde (DMSO).
Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, hybridation in situ en fluorescence, hybridation in situ (ISH), noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire
Informations sur la commande
Shipping Condition: Room Temperature
Spécification
Orange | |
570 nm | |
Dosages par fluorescence | |
200 μl | |
Iodure BOBO™-3 (570/602), solution de 1 mM dans du DMSO | |
Liquide | |
Température ambiante | |
Iodure | |
Imperméant aux cellules |
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. | |
Imperméant aux cellules | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescence | |
602 nm | |
BOBO | |
Fluorescent Dye | |
Noyau, acides nucléiques, Nucleus |
For Research Use Only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.