Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marque: Invitrogen™ T3604
Description
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Le colorant TOTO-3 est un dimère de carbocyanine à fluorescence rouge foncé similaire aux colorant Alexa Fluor™ 647 ou Cy™ 5 qui se distingue facilement de la fluorescéine et de la rhodamine. Il s’agit de l’une des sondes de détection des acides nucléiques à la sensibilité la plus élevée.
Nombreuses applications
Le colorant TOTO-3 et les autres colorants à base de cyanine dimère peuvent être utilisés lors de nombreuses applications grâce à leur faible bruit de fond et à leur fluorescence brillante. Il peut être utilisé pour la coloration des acides nucléiques sur des supports solides, la pré-coloration d’échantillons pour l’électrophorèse sur gel ou capillaire et la coloration de contraste des noyaux dans les expériences à marquage multiple. Il est possible de réaliser une électrophorèse d’échantillons précolorés avec le colorant TOTO-3 ou d’autres colorants à base de cyanine dimère grâce à la stabilité inhabituelle des complexes colorant-acides nucléiques.
Le colorant TOTO-3 présente une sélectivité élevée pour la coloration du noyau sur la coloration du cytoplasme
Le colorant TOTO-3 donne une coloration du noyau forte et sélective dans les cellules de culture et dans les coupes paraffine. Le colorant TOTO-3 et les autres dimères de la carbocyanine ont une forte affinité de liaison avec l’ADNdb, avec des constantes de dissociation de l’ordre de la micromole.
Utilisez le colorant TOTO-3 pour une coloration bicolore en vue d’évaluer la viabilité
Marquage simultané avec un colorant SYTO™ à fluorescence verte et les colorants TOTO-3 ou TO-PRO™-3 imperméants aux cellules, ceux-ci étant fréquemment utilisés pour évaluer la viabilité cellulaire. Les colorants TOTO-3 et TO-PRO-3 présentent tous les deux des coefficients d’extinction bien plus élevés que l’iodure de propidium lié à l’ADN.
Augmentez vos possibilités en matière de marquage multicolore
La fluorescence à grande longueur d’onde du colorant TOTO-3 est bien séparée de celle des fluorophores habituellement utilisés, tels que nos colorants populaires Alexa Fluor, Oregon Green™, la fluorescéine (FITC), la rhodamine (TRITC), Texas Red™, la coumarine (AMCA), Marina Blue™ et Pacific Blue™. En outre, les colorants à grande longueur d’onde et absorbants la lumière, tels que le colorant TOTO-3, ont un avantage : leur fluorescence n’est généralement pas obscurcie par l’autofluorescence des tissus. Solution 1 mM dans DMSO
- Non fluorescent en l’absence d’acides nucléiques
- Signal de fluorescence très lumineux
- Idéal pour la cytométrie en flux et la microscopie par fluorescence
- Fluorescence à grande longueur d’onde bien séparée des fluorophores verts et rouges
- Imperméant aux cellules
- Excitation / Émission : 640/660nm
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Shipping Condition: Room Temperature
Spécification
Rouge | |
642 nm | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescence | |
660 nm | |
TOTO™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleic Acids, Nucleus |
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. | |
Dosages par fluorescence | |
200 μlitres | |
Iodure TOTO™-3 (642/660) – Solution de 1 mM dans du DMSO | |
Liquide | |
Température ambiante | |
Nucleic Acid Stain | |
Imperméant aux cellules |
For Research Use Only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.