Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marque: Invitrogen™ P3584
744.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
L’iodure de POPO-3 est une coloration d’acides nucléiques à forte affinité basée sur un dimère de colorant cyanine symétrique, qui est essentiellement non fluorescente en l’absence d’acides nucléiques et qui présente des maxima d’excitation / émission ∽534 / 570 nm lorsqu’elle est liée à des acides nucléiques. Solution de 1 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Shipping Condition: Room Temperature
Spécification
Jaune | |
534 nm | |
Tube | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescence | |
570 nm | |
Température ambiante | |
Iodure | |
Imperméant aux cellules |
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. | |
Imperméant aux cellules | |
Marquage fluorescent, cytométrie en flux | |
200 μl | |
Iodure de POPO-3 (534/570) - Solution de 1 mM dans du DMF | |
POPO | |
Fluorescent Dye | |
Noyau, acides nucléiques, Nucleus |
For Research Use Only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.