Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marque:  Invitrogen™ T3600
775.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10083322
Description
Description
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
L’iodure TOTO-1 est un colorant de haute affinité des acides nucléiques composé de dimères de colorants de cyanine symétriques qui restent non fluorescents en l’absence d’acides nucléiques et qui présentent des maxima d’excitation / d’émission d’environ 514 / 533 nm lorsque ces derniers sont liés à des acides nucléiques. Solution 1 mM dans DMSO
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, traçage microbien, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
514 nm
Microscope à fluorescence
Fluorescence
533 nm
TOTO™
Fluorescent Dye
Nucleic Acids, Nucleus
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Dosages par fluorescence
200 μlitres
Iodure TOTO™-1 (514/533) – Solution de 1 mM dans du DMSO
Liquide
Température ambiante
Nucleic Acid Stain
Imperméant aux cellules
Promotions
For Research Use Only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.