Learn More
Thermo Scientific™ Diluteur gravimétrique automatisé DiluFlux™ Pro
Distribuez les milieux avec une grande précision dans des récipients appropriés selon les dilutions à l’aide de ce diluteur gravimétrique permettant l’utilisation de deux diluants.
Marque: Thermo Scientific™ DB4150A
7527.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Distribuez avec précision le milieu de bouillon dans des récipients appropriés pour les tests alimentaires à l’aide du diluteur gravimétrique automatisé Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro.Les diluteurs DiluFlux Pro sont compacts, faciles à utiliser et conçus pour délivrer des quantités précises de diluants rapidement en appuyant sur un bouton, afin que vous puissiez travailler avec plus de confiance et de précision.Associez-le à la pompe péristaltique Thermo Scientific™ et à l’homogénéiseur Thermo Scientific™ et votre paillasse de laboratoire sera équipée d’une solution de milieux de culture automatisée modulable pour augmenter votre productivité.
Automatisez l’étape de dilution de vos milieux d’enrichissement Thermo Scientific™ Dry-Bags™, ainsi que d’autres formats, pour une efficacité maximale.Les diluteurs gravimétriques DiluFlux Pro sont faciles à utiliser et permettent l’utilisation simultanée de deux diluants grâce à ses deux têtes de distribution alimentées par deux pompes péristaltiques montées sur l’unité.
- Intuitif : il suffit d’appuyer sur deux touches, tare et go, et le diluteur Diluflux Pro dilue automatiquement votre échantillon au facteur de dilution souhaité.
- Précision : avec pompes péristaltiques Watson-Marlow™, régulateurs de débit haute technologie et plateformes de pesée haut de gamme pour une reproductibilité et une répétabilité fiables
- Polyvalence : compatible avec de nombreux formats de milieux préparés, le diluteur DiluFlux Pro en acier inoxydable, facile à nettoyer, est idéal pour tout laboratoire d’analyse alimentaire
- Haute qualité : les diluteurs DiluFlux Pro sont conformes aux normes ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM et sont fabriqués en France sous la certification ISO 9001:2008
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Spécification
Diluteur gravimétrique automatisé DiluFlux Pro-5 avec bras de distribution robotique | |
Uniquement une pompe double pour diluteur automatisé | |
41,5 x 31 x 37,5 cm | |
31 cm | |
12,5 kg | |
100/240 V |
Dry-Bags | |
Acier inoxydable (boîtier) | |
41,5 cm | |
37,5 cm | |
100/127 V 220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
7Heures
15Minutes
56Secondes
11 -