Learn More
Tétrachlorocuprate de dilithium, solution à 0,1 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 317.58€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dilithium tetrachlorocuprate |
---|---|
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 0.1M Solution in THF |
CAS | 15489-27-7, 109-99-9 |
Formule moléculaire | Cl4CuLi2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10112241
|
Thermo Scientific Acros
407830250 |
25 mL |
40.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10346401
|
Thermo Scientific Acros
407831000 |
100 mL |
107.54€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10420831
|
Thermo Scientific Acros
407835000 |
500 mL |
317.58€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Dilithium tetrachlorocuprate | |
0.1M Solution in THF | |
Cl4CuLi2 | |
MFCD00011081 | |
04,163; 05,226; 06,203; 07,114; 08,176; 11,190; 12,195 | |
HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J | |
dilithium ; tétrachlorocuivre(2-) | |
11074879 | |
Flacon en verre | |
−17°C |
Incolore | |
15489-27-7, 109-99-9 | |
Li2CuCl4 | |
0.09 to 0.12M | |
0.9100g/mL | |
[Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl | |
219.226 | |
219.24 | |
0.91 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.Provoque une sévère irritation des yeux.Liquide et vapeur inflammables.Peut former des peroxydes explosifs.Susceptible de provoquer le cancer.Nocif en cas d’ingestion.Peut provoquer somnolence ou vertiges.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
danger
- Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.