Learn More
Diisopropylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4412887
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11424013
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10280.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig's base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diisopropylamine est utilisée comme précurseur pour préparer le diisopropylamide de lithium et les sulfenamides, qui sont utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc. Elle est également impliquée dans la synthèse de la N,N-diisopropylethylamine (base de Hünig′s) obtenue par alkylation avec le sulfate de diéthyle. Le bromure de diisopropylammonium est un sel de bromure de DIPA utilisé comme alternative inerte au titanate de baryum. Il est largement utilisé comme solvant ainsi qu’intermédiaire dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de colorants, d’agents de flottation minérale et d’émulsifiants.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et les plastiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-18-9
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL MFCD00008862
Clé InChI UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
CID PubChem 7912
Nom IUPAC N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropylamine
Point de fusion °C to 61°C
Densité 0.718 g/mL
Point d’ébullition 83°C to 84°C
Point d’éclair -7°C (19°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Indice de réfraction 1.392
Quantité 500 mL
Beilstein 605284
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 101.19
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diisopropylamine