Learn More
Diisopropylamine, 99,5 %, redistillé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
97.18€ - 498.48€
Identifiants chimiques
CAS | 108-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.19 |
Numéro MDL | MFCD00008862 |
Clé InChI | UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine |
CID PubChem | 7912 |
Nom IUPAC | N-propan-2-ylpropan-2-amine |
SMILES | CC(C)NC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10308472
|
Thermo Scientific Acros
378301000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
97.18€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10766573
|
Thermo Scientific Acros
378300010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
498.48€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-18-9 | |
101.19 | |
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N | |
7912 | |
CC(C)NC(C)C |
C6H15N | |
MFCD00008862 | |
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine | |
N-propan-2-ylpropan-2-amine |
Spécification
Diisopropylamine | |
-61.0°C | |
84.0°C | |
Authentique | |
C6H15N | |
1.3910 to 1.3930 | |
15, 3215 | |
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine | |
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N | |
N-propan-2-ylpropan-2-amine | |
7912 | |
101.19 | |
Liquide |
108-18-9 | |
0.7160g/mL | |
−17°C | |
99.4% min. (GC) | |
[(CH3)2CH]2NH | |
MFCD00008862 | |
0.716 | |
Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents | |
CC(C)NC(C)C | |
101.19 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-558-5
- Diisopropylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.