Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-malate, 97 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | (-)-Diisopropyl-L-malate |
Densité | 1.055 |
Point d’ébullition | 236°C to 238°C |
Quantité | 25 g |
Nom IUPAC | (2S)-2-(propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)butanedioate |
Poids de la formule | 218.25 |
Pourcentage de pureté | 97% |