Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution à 1M dans de l’hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 183794000
111.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10002410
  • 167.99€ / 400mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis, Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Diisobutylaluminium hydride
1191-15-7, 110-54-3
0.7010g/mL
Flacon en verre AcroSeal™
[(CH3)2CHCH2]2AlH
400 mL
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
0.701
Solubility in water: reacts
142.22
1M Solution in Hexane
-70.0°C
−23°C
C8H19Al
MFCD00008928
04, IV, 4400
15, 3212
DIBAL-H
142.22
Solution
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465586 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number183791000,183794000,183798000
Numéro de lotA0444666 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2024 Catalog Number183791000,183794000,183798000
Numéro de lotA0444665 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2024 Catalog Number183791000,183794000,183798000
Numéro de lotA0410915 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog Number183791000,183794000,183798000
Numéro de lotA0410914 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog Number183791000,183794000,183798000
Nom du produit
Hydrure de diisobutylaluminium, solution à 1M dans de l’hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 400 ml ; flacon en verre AcroSeal