Learn More
Sulfate de dihydrostreptomycine, Affymetrix/USB™
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dihydrostreptomycin Sulfate |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 3894221 |
Poids de la formule | 1461.42 |
Forme physique | Poudre |