Learn More
Digoxine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Digoxin is used in several cardiac pathologies such as atrial fibrillation and heart failure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La digoxine est utilisée dans plusieurs pathologies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire et l’insuffisance cardiaque.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à l’abri des oxydants
La digoxine est utilisée dans plusieurs pathologies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire et l’insuffisance cardiaque.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Digoxin |
Point de fusion | ∼250°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2811 |
Merck Index | 14,3167 |
Informations sur la solubilité | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Poids de la formule | 780.95 |
Pourcentage de pureté | 96% |