Learn More
Digoxigenin Antibody (21H8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marque: Novus Biologicals NBP2-31191
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Digoxigenin Monoclonal specifically detects Digoxigenin in All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, In-situ Hybridization, Southern Blot.
Spécification
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu