Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique pour vin PAL-79S
Les réfractomètres numériques pour vin PAL-79S sont légers, compacts et étanches à l’eau IP65.
Marque: ATAGO™ 4479
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Léger et compact
- Portable à usage intérieur et extérieur. Vous pouvez le placer dans votre poche ou l’accrocher à votre cou avec une sangle.
- Taille des échantillons : 2 à 3 gouttes
Spécification
Réfractomètre portatif | |
PAL-79S | |
0,1 % (T.A. 1990) | |
3 s | |
IP65 | |
55 x 31 x 109 mm | |
2 piles AAA |
0,0 % à 26,0 % | |
±0,2 % (T.A. 1990) | |
T.A. 1990 | |
Vin | |
100 g | |
10°C à 40°C |