Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs rotatifs numériques
Code produit. p-7084496 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16504622
Marque: Thermo Scientific™ 88882004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
La boîte standard comprend un tapis en caoutchouc à fossettes 88882101 x 1, une bande en caoutchouc 88882103 (6EA), un tube de remplacement en caoutchouc 88882128 x 2
Obtenez un mélange précis et efficace des échantillons
Agitateur rotatif orbital 360° pour un mélange efficace des échantillons avec contrôle précis de la vitesse et réglage facile de l’angle.
  • Affichage numérique de la vitesse et de la durée
  • Plage de vitesses : 5 – 120 tr/min
  • Réglage facile de l’angle d’oscillation : 1° - 12°
  • Contrôle précis de la vitesse :
  • ±1 tr/min ≤ 30 tr/min
  • ±2 tr/min > 30 tr/min
  • Peut supporter une charge allant jusqu’à 9,8 kg
  • La taille du plateau permet d’utiliser des plaques de 6 puits
  • Plage de durée : 1 min à 99 h et 59 min
  • Le tapis en caoutchouc antidérapant du plateau (en option) est conçu pour porter des plaques, des boîtes, des flacons et des poches de culture
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 9,8 kg
Précision du contrôle de la vitesse 1 tr/min
Vitesse de rotation 5 à 120 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Ampérage 0,2 A
Type de produit Agitateur rotatif numérique
Capacité de charge (impériale) 22 lb
Certifications/Conformité cCSAus, CE, RoHS
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Dimensions (P x l x H) intérieures 383 x 295 x 224 mm (15,1 x 11,6 x 8,8 in)
Dimensions (L x l) de la plateforme 316 x 276 mm (12,4 x 10,9 in)
Dimensions (L x l x H) 487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 in)
Longueur (impériale) de la plateforme 12,4 in
Longueur (métrique) de la plateforme 316 mm
Largeur (impériale) de la plateforme 10,9 in
Largeur (métrique) de la plateforme 276 mm
Poids à l’expédition (impériale) 34,8 lb
Poids à l’expédition (métrique) 15,8 kg
Poids (impériale) 29,8 lb
Poids (métrique) 13,5 kg
Type de contrôleur LED
Modèle Agitateur rotatif numérique
Affichage LED
À utiliser avec (équipement) Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur
Plage d’humidité 20 à 80%
Type de plateforme Plateau
Plage de durée 1 min à 99 h et 59 min