Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur à vortex numérique
Idéal pour les applications nécessitant des résultats reproductibles.
446.00€
Spécification
Orbite | 4,9mm |
---|---|
Vitesse de rotation | 500 à 3000 tr/min |
Puissance | 135 W |
Type de produit | Mélangeur à vortex numérique |
Hauteur (impériale) | 5 in |
Code produit | Marque | Tension | Ampérage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Ampérage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15796959
|
Fisherbrand™
80863021 |
230V | 0,13 A |
446.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le contrôle par microprocesseur maintient le point de consigne pour une action de mélange forte et constante. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. Deux modes de fonctionnement : “Mode continu” lorsque vous utilisez des accessoires ou “mode tactile” qui active le mélange lorsque vous appuyez sur la tête d’agitation.
- Affichage LED de la vitesse et de l’heure
- Modes continu et tactile
- Contrôles par microprocesseur
- Garantie de 5 ans
Garantie
5 ans
Spécification
4,9mm | |
135 W | |
5 in | |
20,2cm | |
12,1cm | |
5,3kg | |
4,5kg | |
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de 5 ans. |
500 à 3000 tr/min | |
Mélangeur à vortex numérique | |
12,7cm | |
4,75 in | |
10 lb | |
10 lb | |
Comprend une tête de coupelle et une tête de 3 po avec couvercle. Les unités sont fournies avec une alimentation de 72 po (183 cm), cordon et fiche à 3 fils. |