Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeurs à vortex numériques
Obtenez un mélange précis et efficace des échantillons
463.31€
Spécification
Capacité de charge (métrique) 0,5 kg
Vitesse de rotation 200 à 3000 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Type de produit Mélangeur à vortex numérique
Certifications/Conformité cCSUS, CE, certificat d’analyse (COA), certificat d’analyse (COA)
Consulter d'autres spécifications
Includes: Standard Pack includes rubber platform 11676418 x 1
Produits 1
Code produit Marque Type de bouchon Tension Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Tension Prix Quantité et disponibilité  
16534622
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88882010
Prise EU, UK, CN 230 V N/A
N/A
Edge
Description
Description
Conçus pour un contrôle précis de la vitesse afin de mélanger ou battre les échantillons en continu.
  • Affichage numérique de la vitesse et du temps
  • Modes continu et tactile
  • Plage de vitesses : 200 à 3 000 tr/min
  • Contrôle précis de la vitesse : ± 5 % tr/min
  • Configuration rapide tr/min max :
  • 3 secondes, 1 500 tr/min (tactile)
  • 6 secondes, 3 000 tr/min (continu)
  • Minuterie : jusqu’à 99 minutes
  • 2 modes de minuterie :
    • compte à rebours pour les répétitions de tests
    • Minuterie : continue, durée définie sur 0
  • Accessoires divers pour récipients de différents types
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
0,5 kg
100/240 V
cCSUS, CE, certificat d’analyse (COA), certificat d’analyse (COA)
Plateforme en caoutchouc, en plastique
5,2 in
8,1 in
5,9 in
14,6 lb
Mélangeur à vortex numérique
Tactile, continu
2 ans
200 à 3000 tr/min
Mélangeur à vortex numérique
50/60 Hz
8,1 x 5,9 x 5,2 in (20,5 x 15,1 x 13,1 cm)
13,1 cm
20,5 cm
15,1 cm
6,6 kg
Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur
1 à 99 min ou en continu