Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur basculant de tubes avec affichage numérique
Digital Tube Rocker is a precision-controlled platform mixer that accommodates double capacity in a compact footprint for smooth rocking and uniform suspension.
885.41€
Spécification
Précision du contrôle de la vitesse | ± 1 tr/min |
---|---|
Vitesse de rotation | 2 à 40 tr/min |
Alimentation électrique | 100/240 V |
Ampérage | 0,1 A |
Capacité | Tubes |
Alert:
88882017 (prise É.-U), 88882018 (prise UE, R.-U, CN)
Code produit | Marque | Type de bouchon | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17358272
|
Thermo Scientific™
88882018 |
Prise EU, UK, CN | CE |
885.41€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
The Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker provides smooth agitation for mixing samples in test tubes. Designed for uniform specimen suspension with a compact footprint.
- Digital display of Speed and Tilt angle
- Speed range: 2 – 40 rpm
- Speed Accuracy: ±1 rpm
- Adjustable rocking Angle: 1-48° (±24°)
- Angle Accuracy: ±1°
- Tube Capacity:
- Standard: 16 x 10-20mm tube / 7 x 22-30mm tube
- Double Platform: 30 x10-20mm tube /14 x 22-30mm tube
- Optional double platform offers big tube capacity.
Spécification
± 1 tr/min | |
100/240 V | |
Tubes | |
Balancier numérique de tubes | |
Métal | |
9,9 lb | |
7,5 lb | |
Contrôle numérique | |
Numérique | |
Tapis en caoutchouc bosselé 88882159 | |
14 |
2 à 40 tr/min | |
0,1 A | |
30 mm de diamètre | |
50/60 Hz | |
411 x 144 x 146 mm (16,2 x 5,7 x 5,7 in) | |
4,5 kg | |
3,4 kg | |
Balancier numérique de tubes | |
20 à 85% | |
Moteur CC | |
Plateau |