Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques avec sonde en acier inox sur câble
Code produit. 11779725 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50° à +260°C
-50°C à +150°C
-50°C à +300°C
0°C à 200°C
Plage de températures (impériale):
-58° à +500,8°F
-58°F à +302°F
-58°F à +572°F
32°F à 392°F
Précision:
±1°C
±1°C de -20°C à +100°C
±1°C entre -30 et 150°C, sinon ±2°C
±2°C
Longueur (métrique) du câble:
45,72cm
73,7cm
106,6cm
304.8 cm
305 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11779725
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les thermomètres numériques faciles à lire sont compacts à tenir dans votre main ou à monter sur un mur dans des zones restreintes
Les thermomètres numériques faciles à lire sont compacts à tenir dans votre main ou à monter sur un mur dans des zones restreintes. Le thermomètre numérique Fisher Scientific™ avec sonde en acier inox est chimiquement résistant à la plupart des acides, bases et solvants et peut être utilisé pour mesurer la température des gaz, liquides, aliments et autres semi-solides.
  • Les modèles 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 et 14-648-46 sont dotés d’une alarme qui peut être définie pour alerter l’utilisateur sur des températures dépassant les points de consigne
  • Certains modèles (tels que 15-077-16 et -15) disposent de fonctions spéciales qui permettent d’imprimer la température, la mémoire haute / basse et l’heure de la journée ; 15-077-29 le thermomètre comporte des alarmes de minuterie supplémentaires
  • Pour un thermomètre miniature, voir le modèle 15-077-32
Pour une utilisation dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les échantillons d’aliments avec perçage. Les thermomètres étanches (modèles 15-077-9E, -9D et 14-648-46) sont parfaits pour les laboratoires humides, les zones de lavage et les applications extérieures dans les industries agricole, pétrochimique, alimentaire et pharmaceutique.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,19 in
Dimensions (L x l x H) 4 x 3,25 x 4,75 po (10 x 8,2 x 12,06 cm)
À utiliser avec (application) Laboratoires humides, zones de lavage, applications en extérieur dans les secteurs de l’agriculture, des produits pétrochimiques, des denrées alimentaires et l’industrie pharmaceutique
Hauteur (impériale) 4,75 in
Hauteur (métrique) 12,06cm
Comprend Certificat Traceable, sonde en acier inoxydable, câble et pile à l’oxyde d’argent
Longueur (impériale) du câble 29 po
Longueur (impériale) de sonde 7,25 in
Longueur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) du câble 73,7cm
Longueur (métrique) de sonde 18,41cm
Matériau Plastic
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 110 g
Largeur (impériale) 3,25 in
Type de produit Thermomètre numérique Traceable avec sonde
Longueur (impériale) 4 in
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Calibrated Oui
Précision ±1°C de -20°C à +100°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8,2 cm