Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes SpeedVac™ série numérique
Réalisez des applications de biologie moléculaire de base et des applications de chimie organiques avec l’un des deux modèles de systèmes Thermo Scientific™ Digital série SpeedVac™.
Spécification
| Matériau de la cuve | Aluminium avec revêtement en PTFE |
|---|---|
| Plage de températures (métrique) | 35°C à 85°C |
| Volume de la prise de vide | Étalon |
| Capacité | Tubes de 0,4 à 100 ml, 2 plaques de microtitration |
| Lampes à infrarouges dans la cuve | Aucun |
Description
Réalisez des applications de biologie moléculaire de base et des applications de chimie organiques avec l’un des deux modèles de systèmes Thermo Scientific™ Digital série SpeedVac™.
Gain de place :
- Vanne de purge automatique pour démarrage / arrêt sans surveillance
- Affichage numérique des paramètres pour une sélection facile et reproductible
- Minuteurs indépendants à la fois pour les durées de chauffage et d’exécution
- Chambre avec revêtement en PTFE pour une résistance chimique supérieure et un nettoyage facile
- À associer avec un piège à froid, une pompe à vide ou un piège à produits chimiques appropriés pour un système complet de concentration / séchage
Caractéristiques du SPD111V :
- Applications de biologie moléculaire de base avec une plus grande capacité de la microplaque
- Simplicité de l’affichage et de la programmation
Caractéristiques du SPD121P :
- Modèle d’évaporation amélioré, compatible solvants organiques
- Couvercle en verre radiant pour accélérer l’évaporation et de réduire le temps de séchage
- Le mode de point final de vide termine le cycle dès qu’un niveau de vide préétabli est atteint
- Affichage numérique du vide, de la température et de la section de temps
Informations de commande :
Fonctionnent sur 230 V 50 Hz. Les rotors sont disponibles pour un large éventail d’applications et de tailles de tubes (à commander séparément).
Spécification
| Aluminium avec revêtement en PTFE | |
| Étalon | |
| Aucun | |
| Arrêt, 35°C à 80°C, par incréments de 5°C | |
| Néant | |
| 360 mm | |
| 460 mm | |
| 330 mm |
| 35°C à 85°C | |
| Tubes de 0,4 à 100 ml, 2 plaques de microtitration | |
| Néant | |
| 1 min à 10 h | |
| 14 po | |
| 18 in | |
| 13 in | |
| 20 kg |