Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs basculants numériques
Code produit. p-7084495 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16594612
Marque: Thermo Scientific™ 88882002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
La boîte standard comprend un tapis en caoutchouc à fossettes 88882101 x 1, une bande en caoutchouc 88882103 (6EA)
Mélange précis et efficace des échantillons
Affichage numérique avec grande plateforme, contrôle précis de la vitesse et réglage rapide de l’angle pour faciliter l’agitation des échantillons.
  • Affichage numérique de la vitesse et de la durée
  • Plage de vitesses : 1 – 70 tr/min
  • Réglage facile de l’angle d’oscillation : 1° - 15°
  • Contrôle précis de la vitesse :
  • ±1 tr/min ≤ 50 tr/min
  • ±2 tr/min > 50 tr/min
  • Peut supporter une charge allant jusqu’à 4,5 kg
  • La taille du plateau permet d’utiliser des plaques de 6 puits
  • Plage de durée : Continu ou 1 s à 9 999 min
  • Le tapis en caoutchouc antidérapant du plateau (en option) est conçu pour porter des plaques, des boîtes, des flacons et des poches de culture
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 1° à 15°
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Précision du contrôle de la vitesse ±1 tr/min (≤ 50 tr/min), ±2 tr/min (> 50 tr/min)
Vitesse de rotation 1 à 70 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 230 V
Ampérage 0,1 A
Type de produit Agitateur basculant numérique
Capacité de charge (impériale) 9,92 lb
Certifications/Conformité cCSAus, CE, RoHS
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Régulation de la température Numérique
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Dimensions (P x l x H) intérieures 390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in)
Dimensions (L x l) de la plateforme 322 x 282 mm (12,7 x 11,1 in)
Dimensions (L x l x H) 487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 in)
Hauteur (impériale) 13,9 po
Hauteur (métrique) 354 mm
Poids à l’expédition (impériale) 29,8 lb
Poids à l’expédition (métrique) 13,5 kg
Type de contrôleur LED
Modèle Agitateur basculant numérique
Affichage LED
Plage d’humidité 20 à 85%
Comprend 1 tapis bosselé en caoutchouc pour plateau, 6 bandes en caoutchouc, 1 manuel de l’utilisateur, 1 prise UE, 1 prise RU, 1 prise CH
Type de plateforme Plateau
Plage de durée 1 s à 9 999 min, en continu
Garantie et services 2 ans