Learn More
Cole-Parmer™ Manomètre numérique
Jauges numériques très précises et économiques adaptées à de nombreux secteurs et applications. Le manomètre numérique Cole-Parmer™ est doté d’un grand écran LCD pour une meilleure lisibilité.
Marque: Cole-Parmer™ 68950-25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçues pour une utilisation dans de nombreux secteurs et applications :
- Mesure de la pression de l’air en mer et en plongée
- Filtration
- Mesure du compresseur et du régulateur pneumatique
- Mesure du vide et de la pression en laboratoire
- Aviation et défense
- Utilisation générale dans les applications OEM où de l’air ou des gaz compatibles sont utilisés et que du laiton peut être utilisé.
- Très précis
- Économique
- Quatre chiffres, 1/2 po Affichage à cristaux liquides
- psi
- tige; fer rond
- MPa
- kg/cm2
- Les jauges sont équipées de 1 cadran de 3/4 po (44,5 mm) et disponibles en trois styles :
- 0 à 145 psi, 1/8 po ou 1/4 po Connexion NPT(M)
- Vide à 100 psi, 1/8 po Connexion NPT(M).
Spécification
1 an | |
Conformité CE | |
Vide à 100 psi | |
45 mm | |
0°C à 55°C | |
1 % de la pleine échelle | |
−15-100 psi |
Un au lithium de 3 V (inclus) | |
NPT : 1/8 | |
1,75 in | |
Air et gaz compatibles | |
Laiton | |
LCD | |
Manomètre numérique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Manomètre numérique > Gamme de pressions : -15-100 psi
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu