Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs basculants Digital Platform
The Digital Platform Rocker's double platform accommodates more samples while providing consistent rocking motion and easy angle adjustments.
1270.00€
Spécification
Angle d’oscillation | 1° à ± 24° (48°) |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 8 kg |
Précision du contrôle de la vitesse | ± 1 ≤ 50 tr/min, ± 2 > 50 tr/min |
Vitesse de rotation | 1 à 70 tr/min |
Alimentation électrique | 100/240 V |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17338272
|
Thermo Scientific™
88882014 |
Prise EU, UK, CN | CE |
1270.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
The Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers provide gentle motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or distaining gels.
- Digital display of speed and Time
- Speed range: 1 – 70 rpm
- Easy adjustable rocking angle: 1°- 48° (± 24°)
- Precise speed control:
- ±1 rpm ≤ 50 rpm
- ±2 rpm > 50 rpm
- Timer Range: continuous, 1s - 9999mins
- Optional double platform for increased capacity.
- Loading capacity: 8 kg
Spécification
1° à ± 24° (48°) | |
± 1 ≤ 50 tr/min, ± 2 > 50 tr/min | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
322 x 282 x 19 mm (12,7 x 11,1 x 0,75 in) | |
13,5 kg | |
Alarme sonore | |
Agitateur basculant Digital Platform | |
20 à 85% | |
1 s à 9 999 min, en continu |
8 kg | |
1 à 70 tr/min | |
0,1 A | |
390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in) | |
29,8 lb | |
± 1° | |
Contrôle numérique | |
Numérique | |
Plateau | |
2 ans |