Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex multi-tubes numérique
L’agitateur à vortex multi-tubes numérique Fisherbrand™ maintient solidement et mélange jusqu’à 50 échantillons simultanément.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 20.00140kg
Code produit. 15559004
  • 3600.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-10-2024
Description
  • Le puissant moteur permanent à usage continu fournit un mélange silencieux et sans vibrations
  • La plaque supérieure s’ajuste le long de deux montants en acier inoxydable ; amovible pour faciliter l’accès aux échantillons
  • Base robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Les pieds à ventouse amortissent le mouvement et empêchent le glissement
  • Orbite : 5,3mm
  • Contrôlé par microprocesseur pour des résultats précis et reproductibles
  • Affichage LED de la vitesse et de l’heure
  • Plage de vitesses : 500-2500 tr/min (par incréments de 25 tr/min)
  • Minuteur programmable (1 s à 160 h)
  • Il existe deux modes de fonctionnement : continu ou programmable.
  • Le programme d’impulsions peut être utilisé dans l’un ou l’autre des modes
  • Garantie de 2 ans
Spécification
Spécification
3,6 mm
500 à 2500 tr/min
Agitateur Vortex
4,5 kg
230 V
Portoir en mousse pour 50 tubes de 12 mm