Learn More
SI Analytics™ Instrument de mesure portatif multiparamètres numérique
L’instrument de mesure portatif multiparamètres numérique SI Analytics™ dispose d’un clavier en silicone qui peut être nettoyé facilement avec une brosse douce sous un jet d’eau.
Marque: SI Analytics™ 2FD354
343.64 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Paramètres : pH, mV, O2 (saturation, concentration, pression partielle), conductivité (résistance aux spécifications, salinité, TDS), température, turbidité
- 1 canal de mesure universel
- Classe de protection IP 67
- Deux interfaces USB étanches adaptées aux champs pour connecter des clés USB ou des imprimantes sélectionnées et pour le transfert de données vers un PC
Spécification
Enregistreur de données manuel, avec contrôle du temps | |
Graphique, BW | |
Multi 3510 IDS SET4 |
Mini interface USB-B | |
Manuel :500 ensembles de données ; Automatique :4 500 ensembles de données | |
4 piles alcalines, USB |