Learn More
Thermo Scientific™ Mini-agitateurs rotateurs numériques
Obtenez un mélange précis et efficace des échantillons
1346.70€
Spécification
Orbite | 10 mm (0,4 in) |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 4,5 kg |
Précision du contrôle de la vitesse | ±1 tr/min (≤ 100 tr/min), ±1 % (101 à 500 tr/min) |
Vitesse de rotation | 50 à 500 tr/min |
Ampérage | 40 VA |
Includes: Standard Pack includes Universal Aluminum platform 88882105
Code produit | Marque | Tension | Type de bouchon | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Type de bouchon | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16524622
|
Thermo Scientific™
88882008 |
230 V | Prise EU, UK, CN | 5,1 in |
1346.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Permet un mélange facile, précis et orbital de divers récipients dans les laboratoires
- Plage de vitesses : 50 à 500 tr/min
- Contrôle précis de la vitesse :
- ± 1 tr/min (≤ 100 tr/min)
- ± 1 % (101 à 450 tr/min)
- Diamètre de l’orbite : 10 mm
- Peut supporter une charge allant jusqu’à 4,5 kg
- 2 modes de minuterie : continu, minuterie
- Choix entre différentes plateformes pour le chargement des récipients de toute taille dans les laboratoires.
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 ans
Spécification
10 mm (0,4 in) | |
±1 tr/min (≤ 100 tr/min), ±1 % (101 à 500 tr/min) | |
40 VA | |
9,92 lb | |
50/60 Hz | |
310 x 284 mm (12,2 x 11,2 in) | |
36,2 lb | |
LED | |
LED | |
1 min à 99:59 h, en continu |
4,5 kg | |
50 à 500 tr/min | |
Mini-agitateur rotatif numérique | |
cCSAus, CE, RoHS | |
383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 in) | |
487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in) | |
16,4 kg | |
Mini-agitateur rotateur numérique | |
20 à 85% |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Mini-agitateurs rotateurs numériques