Learn More
IKA™ Agitateur magnétique
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
C-MAG MS 10
C-MAG MS 4
Capacité:
5 L
15 L
Zone de surface de plaque supérieure (métrique):
100 x 100 mm
260 x 260 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Agitateur magnétique sans chauffage
- La plaque en céramique offre une excellente résistance chimique.
- Moteur puissant pour l’agitation de quantités allant jusqu’à 15 l (H2O)
- Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
- Plage de vitesses : 100 à 1500 tr/min
Specifications
Specifications
| Vitesse | 100 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Capacité | 15 L |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 15/1,5 W |
| Dimensions (L x l x H) | 415 x 300 x 105 mm |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Longueur (métrique) | 415 mm |
| Longueur de la plaque supérieure (métrique) | 260 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction