Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur numérique Vortex Fisher Scientific™ à usage intensif
Conçu pour un usage continu. Le mélangeur numérique Vortex à usage intensif Fisherbrand est doté d’une conception robuste qui permet aux accessoires de fonctionner dans toute la gamme de vitesses.
Marque:  Fisherbrand™ 80863027
Code produit. 15569014
  • 1395.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Écrans à LED et commandes du pavé tactile pour la vitesse et l’heure.
  • Cordon de style euro avec adaptateur UK et CH
  • Accessoires en option, y compris des inserts en mousse pour divers tubes et microtubes, supports pour microplaques et supports pour flacons
  • L’accessoire fileté et le moteur robuste permettent de faire passer les échantillons dans toute la gamme de vitesse
Spécification
Spécification
4,9 mm
Mode marche : 300 à 2 500 tr/min, Mode tactile : 300 à 3500 tr/min
Agitateur Vortex
1,1 kg
230 V
Support universel pour le maintien d’inserts de tubes en mousse, couvercle universel, insert en mousse pour microtubes (38) de 1,5-2 ml et tête d’agitation